Learn More
Embudo de vidrio cónico Pyrex™ con llave de vidrio
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de vidrio cónico Pyrex™ con llave de vidrio se suministra con tapón de vidrio y llave de vidrio esmerilado intercambiable. Cumple con los estándares ISO 4800 tipo 1.
89.80€ - 281.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
Tipo de producto | Embudo de separación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de junta | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Número de junta | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11383674
|
Pyrex
2190/08M |
1000 ml | 29/32 | Orificio de la llave de paso: 4mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11353674
|
Pyrex
2190/02M |
100 ml | 19/26 | Orificio de la llave de paso: 2mm |
90.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11393674
|
Pyrex
2190/10M |
2000 ml | 29/32 | Orificio de la llave de paso: 6mm |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12079897
|
Pyrex
2190/04M |
250 ml | 24/29 | Orificio de la llave de paso: 2,5mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11373674
|
Pyrex
2190/06M |
500 ml | 24/29 | Orificio de la llave de paso: 4mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12423461
|
Pyrex
2190/01M |
50 ml | 14/23 | Orificio de la llave de paso: 2mm |
89.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Cumple con ISO 4800 tipo 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
- Con llave de vidrio esmerilado intercambiable
- Se suministran con tapón de vidrio
Specifications
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
ISO 4800 | |
Embudo de separación |