Learn More
Corning™ Tubos de cultivo PYREX™ con extremo roscado y área de rotulación
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 ml
11,5 ml
15,5 ml
19 ml
24 mL
30 ml
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
Diseñado para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | De rosca |
| Capacidad (métrico) | 15,5 ml |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Punto de rotulación blanco |
| Envase | A granel |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |