Learn More
Embudo cuentagotas graduado Pyrex™ con llave de vidrio
Se utiliza para la transferencia de líquidos.
Marca: Pyrex 3590/04
128.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 4800 tipo 4
- Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
- Escala de graduación doble que muestra el volumen aproximado contenido/dispensado
- Graduaciones en esmalte blanco
- Con llave de vidrio intercambiable
- Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
250 ml | |
Sí | |
5 ml |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Llave y tapón de vidrio | |
Embudo cuentagotas |