Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Código de producto. 10662234 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10662234 10 ml paquete de 400
10048662 5 ml paquete de 400
10652234 1 ml paquete de 500
3 options
Código de producto. 10662234
Marca: Corning™ 7078D10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas desechables están calibradas para administración con soplado. Envasados en recipiente con tapa abatible para mantener las pipetas apiladas.
Estas pipetas desechables están calibradas para administración con soplado. Están envasadas en un recipiente con tapa abatible para mantener las pipetas apiladas. Estos recipientes para pipetas se suministran sellados en bolsas de polietileno para garantizar su esterilidad. Codificación cromática ISO impresa directamente en la tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Pyrex™
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 11,8 in
Graduaciones negativas 2 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables