Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Tienda Corning ProductosDescripción
Estas pipetas desechables están calibradas para administración con soplado. Están envasadas en un recipiente con tapa abatible para mantener las pipetas apiladas. Estos recipientes para pipetas se suministran sellados en bolsas de polietileno para garantizar su esterilidad. Codificación cromática ISO impresa directamente en la tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E714 |
| Material | Pyrex™ |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Longitud (imperial) | 11,8 in |
| Graduaciones negativas | 1 ml |
| Estilo de punta | Redondo |
| Mostrar más |