Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables PYREX™
Código de producto. 10588593 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 700
Código de producto. 10588593
Marca: Corning™ 707810N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para 'para administrar' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar a n.º de de cat. 7077, excepto que están envasadas en múltiples bolsas de plástico. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasado múltiple en bolsas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 2 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica