Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables envasadas individualmente PYREX™
Tienda Corning ProductosDescripción
Estas pipetas de vidrio, calibradas para administración con soplado, presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. Los envoltorios Steri-ViewTM de fácil apertura (una cara de papel y otra de plástico) tienen tamaños codificados por colores impresos directamente en el papel para facilitar la identificación por tamaño. Los colores cumplen los estándares ISO. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasados individualmente en envoltorios Steri-View™ fáciles de abrir o envasados en bolsas de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E714 |
| Material | Vidrio |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Graduaciones negativas | 1 ml |
| Estilo de punta | Redondo |
| Volumen (imperial) | 0,16 oz |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo | Pipeta serológica |
| Mostrar más |