Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables envasadas individualmente PYREX™
Código de producto. 11303845 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
600 PCS
720 PCS
800 PCS
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 180
paquete de 720
Código de producto. 11303845
Marca: Corning™ 70775N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio desechables envasadas individualmente Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Estas pipetas de vidrio, calibradas para administración con soplado, presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. Los envoltorios Steri-ViewTM de fácil apertura (una cara de papel y otra de plástico) tienen tamaños codificados por colores impresos directamente en el papel para facilitar la identificación por tamaño. Los colores cumplen los estándares ISO. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasados individualmente en envoltorios Steri-View™ fáciles de abrir o envasados en bolsas de plástico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 1 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables