Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Description
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 28,5 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | A granel |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Graduated | No |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.