Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Marca:  Corning™ 99445-15
71.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11942288
  • 98.30€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes.Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
Especificaciones
Especificaciones
11 ml
Vidrio de borosilicato
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
A granel
No estéril
15 mm
85 mm
Ninguno
No
No
Tubo de cultivo
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers