Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Marca: Corning™ 99445-16XX
74.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.33000kg
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes.Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
Especificaciones
23 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
A granel | |
No estéril | |
16 mm |
150 mm | |
Sí | |
Ninguno | |
No | |
No | |
Tubo de cultivo |