Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 36 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | A granel |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | No estériles |
| Graduated | No |
| Mostrar más |