Learn More
Pyrex™ Anillos de vertido de ETFE rojo
Código de producto. 10496830
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
32 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. 10496830
Marca: Pyrex™ 4536/45D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evitar goteos mientras se vierte. Los anillos de vertido de ETFE Pyrex™ funcionan bien con aplicaciones de alta temperatura.
Evitar goteos mientras se vierte.Los anillos de vertido de ETFE Pyrex™ funcionan bien con aplicaciones de alta temperatura.
  • Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
  • Ideal para aplicaciones que requieren bajas temperaturas
  • Anillo de vertido de etileno-tetrafluoroetileno de color rojo
  • Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material ETFE
Cantidad 10/pack
Esterilidad Esterilización con calor seco
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos de medios para laboratorio de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave