Learn More
Base de soporte para portafiltros de Pyrex™
La base de soporte para portafiltros de Pyrex™ es un componente clave utilizado en el montaje del sistema de filtración de membrana Pyrex™ de 47mm.
Marca: Pyrex 5810/3
Detalles adicionales : Peso : 0.20250kg
Descripción
La base de soporte para portafiltros de Pyrex™ es un componente clave utilizado en el montaje del sistema de filtración de membrana Pyrex™ de 47 mm.
- Base de soporte con disco sinterizado y conexión de vacío con conector 40/38
- Diseñado para conectarse por debajo del embudo del sistema de filtración con una pinza
- Una vez conectado al embudo, coloque la base sobre la abertura del matraz
- Para su uso con todos los sistemas de filtración de vidrio
- Disco sinterizado de porosidad de grado 3 de vidrio de borosilicato para soportar la membrana
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Ideal para microbiología y preparación de disolventes para HPLC
- La pinza, el embudo y el matraz se venden por separado
Especificaciones
Vidrio Pyrex | |
Disco sinterizado y conexión de vacío | |
Base de soporte |
Para su uso en aplicaciones de microbiología | |
Grado 3 | |
47 mm |