Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Código de producto. 10231490
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10231490
Marca: Corning™ 4980500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo de parte superior: Reforzado mecanizado
Diámetro exterior (imperial) 3,97 in
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio Pyrex
Intervalo de graduación De 100 a 500 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 6,9 in
Altura (métrico) 17,6 cm
Incluye Sin tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 36/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Superficie de escritura Gran marca de esmalte
Desechables N.º
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 101 mm
Tamaño del tapón 7
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.