Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Código de producto. 10241900
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10241900
Marca: Corning™ 4980125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
  • Fabricado con Pyrex™ para ofrecer mayor durabilidad
  • Mecánicamente más resistente que los matraces estándar
  • Bordes reforzados para reducir los rasguños y las roturas
  • Graduaciones en blanco y área de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reforzado mecanizado
Diámetro exterior (imperial) 2,63 in
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Vidrio borosilicatado Pyrex™
Intervalo de graduación De 50 a 125 ml
Graduaciones 25 ml
Altura (imperial) 4.48 in.
Altura (métrico) 11.4 cm
Incluye Sin tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 48/Cs.
N.° por paquete 12/Pk.
Superficie de escritura Gran marca de esmalte
Desechables No
Mouth Style Forma estrecha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 67 mm
Tamaño del tapón 5