Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
- Fabricado con Pyrex™ para ofrecer mayor durabilidad
- Mecánicamente más resistente que los matraces estándar
- Bordes reforzados para reducir los rasguños y las roturas
- Graduaciones en blanco y área de rotulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 65mm |
| Incluye | Tapón |
| Estilo de cuello | Boca estrecha |
| N.º por caja | 48/Cs. |
| N.° por paquete | 12/Pk. |
| Forma | Cónicos |
| Mostrar más |