Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 mL
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduaciones | Yes |
| Altura (métrico) | 78 mm |
| Incluye | Tapón |
| Forma | Cónicos |
| Superficie de escritura | Yes |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 51 mm |
| Mostrar más |