Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Código de producto. 11931516
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11931516
Marca: Corning™ 4980500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo de parte superior: Reforzado mecanizado
Diámetro exterior (imperial) 3,97 in
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio Pyrex
Intervalo de graduación De 100 a 500 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 6,9 in
Altura (métrico) 17,6 cm
Incluye Sin tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 36/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Superficie de escritura Gran marca de esmalte
Desechables N.º
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 101 mm
Tamaño del tapón 7