Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
GREENER_CHOICE
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
Marca:  Corning™ 4980-25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12580056
  • 216.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estilo de parte superior: Reforzado mecanizado
25 ml
De 10 a 25 ml
2,55 in
Sin tapón
48/caja
Gran marca de esmalte
Estrecha
41 mm
1,61 in
Vidrio Pyrex
5 ml
6,5 cm
Boca estrecha
12/Paq.
N.º
No estéril
0
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ > 25 ml, sin tapón