Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Perfil alto con boquilla
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 95 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 180 mm |
Cantidad | 10/paq. |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Modelo | Perfil alto |