Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
39.88€ - 71.85€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Blanco |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10243790
|
Pyrex
3215/10P |
100 ml | 1 ml |
39.88€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393564
|
Pyrex
3215/06MP |
25 ml | 0.5 ml |
40.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11303574
|
Pyrex
3215/08P |
50 ml | 1 ml |
45.95€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313574
|
Pyrex
3215/12P |
250 ml | 2 ml |
71.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Pie de polietileno extraíble hexagonal: Absorbe los impactos, reduce el riesgo de rotura y proporciona estabilidad
- Intercambiable: tapón de polietileno
- Clase B
- Cumple con : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Partes de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Esmalte blanco |
Blanco | |
Probeta graduada | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Tapón, base desmontable | |
Polietileno |