Learn More
Probetas de vidrio de borosilicato Pyrex™ de forma achaparrada
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad. Las probetas achaparradas de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para su uso en campanas extractoras y espacios restringidos. El vidrio de borosilicato ofrece una resistencia química superior.
58.45€ - 238.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Azul |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12632042
|
Pyrex
3285-1L |
1000 ml | 20 ml |
238.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12602042
|
Pyrex
3285-100 |
100 ml | 2 ml |
77.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12612042
|
Pyrex
3285-250 |
250 ml | 5 ml |
114.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12682032
|
Pyrex
3285-25 |
25 ml | 1 ml |
63.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12622042
|
Pyrex
3285-500 |
500 ml | 10 ml |
160.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12692032
|
Pyrex
3285-50 |
50 ml | 1 ml |
67.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12672032
|
Pyrex
3285-10 |
10 ml | 1 ml |
58.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La base hexagonal y la forma achaparrada proporcionan estabilidad
- La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
- El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
- Clase B
- Cumple con ISO 4788.
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Esmalte azul |
Azul | |
Probeta graduada | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Espacios reducidos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Probetas de vidrio de borosilicato Pyrex™ de forma achaparrada