Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con graduaciones blancas
Código de producto. 11313564
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. 11313564
Marca: Pyrex 3200/10MP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas para tolerancias de clase B. Las probetas de vidrio Pyrex con graduaciones en blanco cuentan con un sólido pie hexagonal.
  • Cumple con ISO 4788.
  • Fabricada para tolerancias de clase B
  • Pie hexagonal estable
  • Graduaciones de esmalte blanco que permanecen visibles cuando se utilizan soluciones oscuras
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 260 mm
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 1 ml