Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con graduaciones blancas
Fabricadas para tolerancias de clase B. Las probetas de vidrio Pyrex con graduaciones en blanco cuentan con un sólido pie hexagonal.
Marca:  Pyrex 3200/04MP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11383554
  • 22.30€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cumple con ISO 4788.
  • Fabricada para tolerancias de clase B
  • Pie hexagonal estable
  • Graduaciones de esmalte blanco que permanecen visibles cuando se utilizan soluciones oscuras
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
± 0,2 ml
ISO 4788, BS 604, DIN 12680
10 ml
Esmalte blanco
Blanco
Probeta graduada
Vidrio de borosilicato
Clase B
140 mm
0,2 ml