Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad.Las probetas de vidrio de borosilicato de perfil alto Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química.
- La base hexagonal proporciona estabilidad
- La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
- El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
- Clase B
- Cumple con ISO 4788.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |