Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A para trabajos de certificación
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ de clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los cinco puntos de la escala.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
- Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H"
- Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
- Cumple con: ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (imperial) | 18,3 in |
| Altura (métrico) | 465 mm |
| Tolerance Metric | ±5 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Mostrar más |