Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ de clase A
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas de vidrio Pyrex™ clase A cuentan con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
- Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad H
- Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
- Cumple con: ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Round |
| Tipo | Probeta graduada |
| Tolerancia | ± 0.05 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Mostrar más |