Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ de clase A
Código de producto. 12594277
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 12594277
Marca: Pyrex 3201/04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. La probeta graduada de vidrio Pyrex™, clase A cuenta con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas de vidrio Pyrex™ clase A cuentan con una escala con graduaciones en esmalte blanco para ofrecer una alta visibilidad contra líquidos de cualquier color. Fabricadas con una base hexagonal, las probetas resistentes están disponibles en una amplia gama de capacidades.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
  • Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H" 
  • Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
  • Cumple con: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ± 0.1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 10 ml
Altura (métrico) 140 mm
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 0.2 ml