Learn More
Frascos con forma cilíndrica de cristal Pyrex™
Click to view available options
Altura (métrico):
284 mm
Descripción
- Ideal para tareas de cultivo celular
- Vidrio de borosilicato Pyrex™, especialmente seleccionado para acabado superficial y claridad óptica.
- Cuello ancho para facilitar la recolección celular
- Tapones de rosca de polipropileno antiadherente
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Se adapta a aparatos de rodillos estándar
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para tareas de cultivo |
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | 2/paq. |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 284 mm |
Material del cierre | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 110 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Frascos con forma cilíndrica de cristal Pyrex™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido