Learn More
Corning™ Tapón de rosca de polipropileno con sello hermético PYREX™ GL45
Tapones reutilizables no estériles
Marca: Corning™ 1395-45LTC
Descripción
Tapones reutilizables no estériles
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Naranja | |
Naranja | |
Matraces de Erlenmeyer graduados y frascos para medios | |
20/Paq. | |
Hasta 140 °C (284 °F) | |
GL 45 | |
No | |
Tapón Sello |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
20/caja | |
Tapón | |
Hasta 140 °C | |
Autoclavable | |
No estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron