Learn More
Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Código de producto. 10337879
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. 10337879
Marca: Pyrex 10034L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 135,25 oz
Diámetro exterior (imperial) 6,29 in
Diámetro exterior (métrico) 16 cm
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados
Intervalo de graduación De 500 a 3500 ml
Altura (imperial) 9,84 in
Altura (métrico) 25 cm
Incrementos 250 ml
Tipo de etiqueta Marcado extra grande
Cantidad 1/Paq.
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960
Scale Escala métrica de graduación doble
Modelo Griffin