Learn More
Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Descripción
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E960, IDO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Doble escala de color blanco |
| Modelo | Griffin |