Learn More
Corning™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Para su uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
Marca:  Corning™ 1003-1L
264.12 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12509975
  • 381.90€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
33,81 oz
10.8 cm
Vidrio borosilicatado (tipo 1)
De 50 a 1000 ml
15.6 cm
Marcado extra grande
Vaso de precipitados
Sí
Escala métrica de graduación doble
3,96 in
1000 ml
Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados
6,14 in
50 ml
Paquete de 6
No
ASTM E960
Griffin
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™ > 1 L