Learn More
Corning™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Para su uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
Marca: Corning™ 1003-400
288.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
Especificaciones
13,52 oz | |
8.2 cm | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
De 25 a 325 ml | |
11 cm | |
Marcado extra grande | |
Vaso de precipitados Griffin | |
Sí | |
Escala métrica de graduación doble |
3,22 in | |
400 ml | |
Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados | |
4,33 in | |
25 ml | |
Paquete de 12 | |
No | |
ASTM E960 | |
Griffin |