Learn More
Tubo de ensayo de paredes resistentes Pyrex™
El tubo de ensayo de paredes resistentes Pyrex™ está diseñado para proporcionar una fuerza mecánica adicional.
Marca: Pyrex 1626/13M
186.31 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.37000kg
Descripción
- Conforme a ISO 4142
- Tubos de ensayo sin borde con una paredes resistentes para proporcionar una resistencia mecánica adicional
- Su diseño robusto reduce la posibilidad de roturas: -Menor coste por sustitución - Mejora de la seguridad del usuario
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos y los ataques químicos
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
100/Paq. | |
Tubo de ensayo |