Learn More
Pyrex™ High Temperature Sealing Disc
Click to view available options
Tamaño del tapón:
25 mm
Descripción
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
- Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180°C
- PTFE sealing disc resists chemical attack
Especificaciones
Material | PTFE |
Tipo | Cap Sealing Disc |
Tamaño de rosca (métrico) | GL25 |
Tamaño del tapón | 25 mm |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Para utilizar con (equipo) | Pyrex™ Media-Lab Bottle |