Learn More
Embudo de filtración en vacío de patrón Hirsch en Pyrex™ con disco de vidrio sinterizado
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a la corrosión química El embudo de filtración en vacío de patrón Hirsch con disco de vidrio sinterizado Pyrex™ es ideal para la filtración de cantidades semimicro de material y elimina la necesidad de papeles de filtro.
Marca: Pyrex 3766/03
101.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04140kg
Descripción
- Embudo de filtración en vacío de patrón Hirsch con disco de vidrio sinterizado
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una alta resistencia al ataque químico
- Ideal para filtrar semi-micro cantidades de material
Especificaciones
35 mm | |
14/23 | |
12 mm | |
3 | |
Embudo de filtro |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Para filtrar semi-micro cantidades de material | |
Disco de vidrio sinterizado | |
De 16 a 40 μm |