Learn More
Vasos de precipitados con camisas Pyrex™
Útil para mantener las muestras a una temperatura estable
272.00€ - 785.00€
Especificaciones
Descripción | Conexión: Tapón de rosca de PTFE |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Mantiene las muestras a una temperatura constante |
Incluye | Conector de rosca de PTFE, camisa integrada |
Tipo | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11343444
|
Pyrex
1025/10SC |
250 ml |
272.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353444
|
Pyrex
1025/18SC |
600 ml |
315.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11906168
|
Pyrex
1025/22SC |
1000 ml |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10514588
|
Pyrex
1025/28SC |
2000 ml |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tiene una camisa que lo cubre por completo y a través de la cual puede circular un medio de control de temperatura
- Fabricación con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
- Con conectores de rosca de PTFE para una conexión sencilla y segura a un tubo con calibre de 9 mm
Especificaciones
Conexión: Tapón de rosca de PTFE | |
Mantiene las muestras a una temperatura constante | |
Vaso de precipitados |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE, camisa integrada |