Learn More
Pyrex™ Placas Petri de vidrio de borosilicato
Descripción
- Especialmente ideados para garantizar un grosor de pared uniforme y un rendimiento óptico uniforme
- Esterilizable en autoclave
- La tapa de ajuste hermético garantiza un entorno limpio
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Vidrio de borosilicato |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |