Learn More
Placa Petri de vidrio de borosilicato Pyrex™Labware
Fabricadas con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia química y claridad extraordinarias. Las placas de Petri de vidrio de borosilicato Pyrex™ son una opción fiable para el crecimiento de bacterias u hongos bajo condiciones de laboratorio.
301.00€ - 486.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Tapón incluido |
---|---|
Material del cierre | Vidrio de borosilicato |
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de Petri |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12013333
|
Pyrex
1480/02D |
55 mm | 20 mm |
301.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12023333
|
Pyrex
1480/06D |
75 mm | 20 mm |
319.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12033333
|
Pyrex
1480/08D |
94 mm | 20 mm |
349.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12043333
|
Pyrex
1480/10D |
114 mm | 20 mm |
394.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11333704
|
Pyrex
1480/12D |
143 mm | 30 mm |
486.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Especialmente ideados para garantizar un grosor de pared uniforme y un rendimiento óptico uniforme
- Esterilizable en autoclave
- La tapa de ajuste hermético garantiza un entorno limpio
Especificaciones
Tapón incluido | |
Vidrio de borosilicato | |
Placa de Petri |
Vidrio de borosilicato | |
Redondo |