Learn More
Pyrex™ Bureta automática clase AS Labware
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con función de puesta a cero automática
- Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco
- Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
- Las buretas y los frascos se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Graduaciones de 0,02 ml, tolerancia de ±0,02 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Bureta |
| Volumen (métrico) | 10 mL |