Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware
Código de producto. 11317964
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11317964
Marca: Pyrex 3295/16AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
  • Conforme a ISO 385
  • Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio borosilicatado) para ofrecer una alta precisión
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras
  • Llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de llave de paso de PTFE intercambiable con calibre de 1,5 mm
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385