Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
- Conforme a ISO 385
- Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio borosilicatado) para ofrecer una alta precisión
- Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
- Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras
- Llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Incluye | Llave de llave de paso de PTFE intercambiable con calibre de 1,5 mm |
| Báscula | Blanco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |