Learn More
Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Código de producto. 12164232
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12164232
Marca: Pyrex 492093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos y conforme a los estándares ISO 385. La bureta Schellbach de vidrio de borosilicato Clase AS Pyrex™ Labware con llave de vidrio dispone de raya blanca vertical y tira azul central para facilitar la lectura precisa del menisco. La parte superior del embudo hace que el llenado sea más sencillo y seguro. Incluye llave de PTFE intercambiable sin grasas de calibre 1,5 mm.
  • Cumple con ISO 385.
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
  • Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Llave de PTFE intercambiable sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de PTFE con orificio de 1,5 mm
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta Schellbach
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385