Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Equipado con llaves de PTFE intercambiables para un rendimiento sin grasa, con un diámetro de 1,5 mm
- Graduaciones de esmalte blanco para una buena visibilidad con soluciones de color oscuro
- Fabricado con vidrio de borosilicato para aumentar la resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Llave de paso clave de PTFE |
| Báscula | Blanco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |