Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de paso de PTFE Rotoflo™
Código de producto. p-8002603
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 13431839
Marca: Pyrex 3298/02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio de borosilicato de clase B Pyrex™ Labware con llave de paso Rotaflo™ proporciona un funcionamiento sin grasa y un control preciso por gotas. Frasco no incluido.
  • Conforme a ISO 385
  • Llenado sencillo y puesta a cero automática: apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero.
  • Con llave de paso de PTFE Rotaflo™ para garantizar un rendimiento sin grasa y reducir el control preciso por gotas
  • Llave de PTFE de 3 mm de calibre
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Las buretas y los frascos se deben pedir por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de PTFE con calibre de 3 mm, llave de paso de PTFE Rotaflo
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385