Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Description
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Specifications
Specifications
Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
Capacidad (métrico) | 150 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Altura (métrico) | 80 mm |
Cantidad | 10 paquetes |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Escala de graduación blanca |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction