Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Catalog Number p-8002981
65.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor de ningún ataque químico. Los vasos de precipitado Griffin de diseño reducido Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños, con graduaciones en blanco y punto de rotulación.
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
  • Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente rendimiento térmico
  • Muy resistente a los ataques químicos
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Altura (métrico) 30 mm
Cantidad 10 paquetes
Tipo Vaso de precipitados
Graduated
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Blanco