Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex™ con tapón de poliéster termoplástico
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio con tapón de poliéster termoplástico Pyrex™ incluyen un disco de sellado de PTFE resistente a productos químicos y un anillo de vertido. Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen. Resiste la esterilización con aire caliente de hasta 180°C. Cumple la norma ISO4796.
36.20€ - 417.00€
Especificaciones
Incluye | Anillo de vertido y tapón de alta temperatura |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
Closure Included | Sí |
Material del cierre | Poliéster termoplástico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15201499
|
Pyrex
1516/01RED |
25 mL | 25 mm |
145.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15211499
|
Pyrex
1516/02RED |
50 mL | 32 mm |
257.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221499
|
Pyrex
1516/04RED |
100 mL | 45 mm |
298.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15231499
|
Pyrex
1516/06RED |
250 mL | 45 mm |
312.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15241499
|
Pyrex
1516/08RED |
500 mL | 45 mm |
344.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15251499
|
Pyrex
1516/10RED |
1000 mL | 45 mm |
417.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660191
|
Pyrex
1516/12RED |
2000 ml | 45 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Los frascos incluyen tapón de poliéster termoplástico, disco de sellado de PTFE y anillo de vertido
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
- El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
- Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen
- Conforme a ISO 4796
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
Especificaciones
Anillo de vertido y tapón de alta temperatura | |
ISO 4796 | |
Poliéster termoplástico |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Tapón |